Learn More
3,6-difluoropirazina-2-carbonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30049226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30049226 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30049226 Supplier Mikromol Supplier No. MM3892.060025
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3,6-difluoropirazina-2-carbonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
CAS 356783-28-3
Nombres de analitos o componentes 3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H F2 N3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Pyrazinecarbonitrile, 3,6-difluoro-, Pyrazinecarbonitrile, 3,6-difluoro- (9CI), 3,6-Difluoro-2-pyrazinecarbonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C5HF2N3/c6-4-2-9-5(7)3(1-8)10-4/h2H
SMILES Fc1cnc(F)c(n1)C#N
Nombre IUPAC 3,6-difluoropirazina-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 141.078
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0139 g/mol