Learn More
Anhídrido 3,6-difluoroftálmico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453427 500 mg 500 miligramos
15443427 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26215.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 652-40-4 | C8H2F2O3 | 184.098 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 652-40-4
Fórmula molecular C8H2F2O3
Peso molecular (g/mol) 184.098
Número MDL MFCD00134537
Clave InChI AVLRPSLTCCWJKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,6-difluorophthalic anhydride, 4,7-difluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-difluorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,7-difluoro, 4,7-difluoro-isobenzofuran-1,3-dione, pubchem1947, 3,6-difluorophthalic anhydride treated bsa, acmc-1avp1, ksc914s6p, 3,6 difluoro phthalic anhydride
PubChem CID 513918
Nombre IUPAC 4,7-difluoro-2-benzofurano-1,3-diona
SMILES C1=CC(=C2C(=C1F)C(=O)OC2=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Difluorophthalic anhydride
Punto de fusión 218°C to 221°C
Cantidad 500 mg
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.1
Porcentaje de pureza 97%