Learn More
Anhídrido 3,6-difluoroftálmico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Difluorophthalic anhydride |
| Punto de fusión | 218°C to 221°C |
| Cantidad | 100 mg |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.1 |
| Porcentaje de pureza | 97% |