Learn More
Ácido 3,6-difluoroftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Difluorophthalic Acid |
| CAS | 651-97-8 |
| Fórmula molecular | C8H4F2O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,6-Difluoro-1,2-benzenedicarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4F2O4/c9-3-1-2-4(10)6(8(13)14)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1c(F)ccc(F)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3,6-difluoroftálico |
| Peso molecular (g/mol) | 202.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0078 |