Learn More
Ácido 3,6-difluoroftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382059 1 g 1 g
15453377 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26096.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 651-97-8
Fórmula molecular C8H4F2O4
Peso molecular (g/mol) 202.113
Número MDL MFCD03840499
Clave InChI VFLMWMTWWZGXGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,6-difluorobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,4-difluorophthalic acid, 3,6-difluorophthalicacid, pubchem1945, acmc-1ays1, 3,6-difluoro-phthalic acid, ksc352e6d, 3,5-difluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 3,6-difluoro
PubChem CID 643385
Nombre IUPAC ácido 3,6-difluoroftálico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)C(=O)O)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Difluorophthalic acid
Punto de fusión ∼184°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.11
Porcentaje de pureza 98%