Learn More
Ácido 3,6-dicloropiridina-2-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486260 5 g 5 g
11476260 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486260 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27146.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1702-17-6 | C6H3Cl2NO2 | 192.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1702-17-6
Fórmula molecular C6H3Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 192.00
Número MDL MFCD00078655
Clave InChI HUBANNPOLNYSAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo clopyralid, 3,6-dichloropicolinic acid, 3,6-dichloro-2-pyridinecarboxylic acid, lontrel, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,6-dichloro, clopyralide, benzalox, cirtoxin, matrigon, transline
PubChem CID 15553
ChEBI CHEBI:62961
Nombre IUPAC Ácido 3,6-dicloropiridina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=NC(Cl)=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∽150°C (decomposition)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 473755
Índice Merck 14,2400
Formula Weight (peso de la fórmula) 192
Porcentaje de pureza 96%