Learn More
3,6-Dicloropiridazina, 98%
Código de producto. 11492527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492527 100 g 100 g
11482527 25 g 25 g
11402537 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14795.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 141-30-0 | C4H2Cl2N2 | 148,974 g/mol
La 3,6-dicloropiridazina se utiliza como intermedio en la química sintética, especialmente en ingredientes farmacéuticos activos. Se utiliza en la preparación de alfa-(halohetaroil)-2-azahetarilacetonitrilos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La 3,6-dicloropiridazina se utiliza como intermediario en la química sintética, especialmente en los ingredientes farmacéuticos activos. Se utiliza en la preparación de alfa-(halohetaroil)-2-azahetarilacetonitrilos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-30-0
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 148.974
Número MDL MFCD00006466
Clave InChI GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridazine, 3,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazine, 3,6-dichloro-1,2-diazine, pubchem9487, 3,6-dichloropyridazin, 3,6 dichloropyridazine, 3.6-dichloropyridazine, pyridazine,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazin, 3,6-dichloropyridazine
PubChem CID 67331
Nombre IUPAC 3,6-dicloropiridazina
SMILES C1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Dichloropyridazine
Punto de fusión 66°C to 70°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 111151
Información de solubilidad Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.