Learn More
3,6-Dicloropiridazina, 98%
Código de producto. 11482527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482527 25 g 25 g
11492527 100 g 100 g
11402537 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14795.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-30-0 | C4H2Cl2N2 | 148,974 g/mol
La 3,6-dicloropiridazina se utiliza como intermedio en la química sintética, especialmente en ingredientes farmacéuticos activos. Se utiliza en la preparación de alfa-(halohetaroil)-2-azahetarilacetonitrilos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La 3,6-dicloropiridazina se utiliza como intermediario en la química sintética, especialmente en los ingredientes farmacéuticos activos. Se utiliza en la preparación de alfa-(halohetaroil)-2-azahetarilacetonitrilos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-30-0
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 148.974
Número MDL MFCD00006466
Clave InChI GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridazine, 3,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazine, 3,6-dichloro-1,2-diazine, pubchem9487, 3,6-dichloropyridazin, 3,6 dichloropyridazine, 3.6-dichloropyridazine, pyridazine,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazin, 3,6-dichloropyridazine
PubChem CID 67331
Nombre IUPAC 3,6-dicloropiridazina
SMILES C1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Dichloropyridazine
Punto de fusión 66°C to 70°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 111151
Información de solubilidad Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación