Learn More
Anhídrido 3,6-dicloroftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Dichlorophthalic Anhydride |
| CAS | 4466-59-5 |
| Fórmula molecular | C8 H2 Cl2 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4,7-Dichloroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-Dichlorophthalic Acid Anhydride, 3,6-Dichlorophthalic Anhydride, 4,7-Dichloro-1,3-isobenzofurandione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H2Cl2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H |
| SMILES | Clc1ccc(Cl)c2C(=O)OC(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 4,7-dicloroisobenzofuran-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 217.006 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.9381 |