Learn More
Ácido 3,6-diclorobenceno-1,2,4-tricarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Dichlorobenzene-1,2,4-tricarboxylic acid |
| CAS | 137071-78-4 |
| Fórmula molecular | C9H4Cl2O6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H4Cl2O6/c10-3-1-2(7(12)13)6(11)5(9(16)17)4(3)8(14)15/h1H,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Cl)c(C(=O)O)c(C(=O)O)c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,6-diclorobenceno-1,2,4-tricarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 279.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.9385 |