Learn More
3,6-dicloroacenafteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Dichloroacenaphthene |
| CAS | 19202-59-6 |
| Fórmula molecular | C12H8Cl2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 3,6-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Cl2/c13-10-5-2-7-1-3-8-11(14)6-4-9(10)12(7)8/h2,4-6H,1,3H2 |
| SMILES | Clc1ccc2c(Cl)ccc3CCc1c23 |
| Nombre IUPAC | 3,6-dicloro-1,2-dihidroacenaftileno |
| Peso molecular (g/mol) | 223.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0003 |