Learn More
3,6-dicloro-8-(diclorometil)quinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Dichloro-8-(dichloromethyl)quinoline |
| CAS | 84087-44-5 |
| Fórmula molecular | C10H5Cl4N |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H5Cl4N/c11-6-1-5-2-7(12)4-15-9(5)8(3-6)10(13)14/h1-4,10H |
| SMILES | ClC(Cl)c1cc(Cl)cc2cc(Cl)cnc12 |
| Nombre IUPAC | 3,6-dicloro-8-(diclorometil)quinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 280.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.9176 |