Learn More
3,6-dicloro-8-(diclorometil)quinolina, TRC
Código de producto. 30378419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30378419 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30378419 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43410025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Dichloro-8-(dichloromethyl)quinoline
CAS 84087-44-5
Fórmula molecular C10H5Cl4N
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H5Cl4N/c11-6-1-5-2-7(12)4-15-9(5)8(3-6)10(13)14/h1-4,10H
SMILES ClC(Cl)c1cc(Cl)cc2cc(Cl)cnc12
Nombre IUPAC 3,6-dicloro-8-(diclorometil)quinolina
Peso molecular (g/mol) 280.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.9176
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.