Learn More
3,6-Dicloro-4-metilpiridazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10338930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10338930 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10338930 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305820010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 6-Dichloro-4-methylpyridazine
Nombre de nota 97%
CAS 19064-64-3
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 84°C to 89°C
Color Marrón
Punto de ebullición 149°C to 151°C (21.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H4Cl2N2
Número MDL MFCD00006465
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine
Clave InChI ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Nombre IUPAC 3,6-dicloro-4-metilpiridazina
Peso molecular (g/mol) 163.01
PubChem CID 87923
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino