Learn More
Ácido 3,6-dicloro-2-hidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Dichlorosalicylic acid |
| CAS | 3401-80-7 |
| Fórmula molecular | C7 H4 Cl2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Salicylic acid, 3,6-dichloro- (6CI,7CI,8CI), 3,6-Dichloro-2-hydroxybenzoic acid, 2-Hydroxy-3,6-dichlorobenzoic acid, 3,6-DCSA, 3,6-Dichlorosalicylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O3/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1c(O)c(Cl)ccc1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,6-dicloro-2-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 207.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.9537 |