Learn More
Ácido 3,6-dicloro-2-fluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425417 5 g 5 g
15415417 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32666.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916420-62-7
Fórmula molecular C7H3Cl2FO2
Peso molecular (g/mol) 208.997
Número MDL MFCD09025382
Clave InChI GPDYPRHGLQZRIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 46737548
Nombre IUPAC ácido 3,6-dicloro-2-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1Cl)C(=O)O)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 150°C to 153°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.01
Porcentaje de pureza 97%