Learn More
3,6-Dibromopyridazide, 97+%, Maybridge
Código de producto. 10126892
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10126892 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10126892 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07136DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 6-Dibromopyridazine
CAS 17973-86-3
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H2Br2N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,6-dibromopyridazide, pyridazine, 3,6-dibromo, 3,6-dibromo pyridazine, pubchem12385, 3,6-dibromo-pyridazine, pyridazine,3,6-dibromo, 3,6-dibromo-1,2-diazine, 3,6-dibromopyridazine, synquest 3h32-9-t3
Clave InChI VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NN=C1Br)Br
Nombre IUPAC 3,6-dibromopiridazina
Peso molecular (g/mol) 237.882
PubChem CID 248852
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.88
Porcentaje de pureza 97%