Learn More
3,6-Dibromocarbazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412828 5 g 5 g
15422828 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56360.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6825-20-3 | C12H7Br2N | 325.003 g/mol
3,6-Dibromocarbazole has been used in the preparation of N-(2-hydroxyethyl)-3,6-dibromocarbazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,6-dibromocarbazol se ha utilizado en la preparación de N-(2-hidroxietil)-3,6-dibromocarbazol.
Solubilidad
Soluble en benceno y cloroformo
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6825-20-3
Fórmula molecular C12H7Br2N
Peso molecular (g/mol) 325.003
Número MDL MFCD00004961
Clave InChI FIHILUSWISKVSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,6-dibromocarbazole, 9h-carbazole, 3,6-dibromo, carbazole, 3,6-dibromo, pubchem9951, 3,6-dibromo-carbazole, acmc-209o2m, 3,6,-dibromo-9h-carbazole, 3,6-dibromo-9-h-carbazole, ksc490o8t
PubChem CID 274874
Nombre IUPAC 3,6-dibromo-9H-carbazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Dibromocarbazole
Punto de fusión 204°C to 206°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in benzene,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 325
Porcentaje de pureza 99%