Learn More
3,6-dibromo-9H-fluoren-9-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Dibromo-9H-fluoren-9-one |
| CAS | 216312-73-1 |
| Fórmula molecular | C13 H6 Br2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,6-Dibromo-9H-fluoren-9-one, 3,6-Dibromo-9-fluorenone, 3,6-Dibromofluorene-9-one, NSC 86559 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H6Br2O/c14-7-1-3-9-11(5-7)12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16/h1-6H |
| SMILES | O=C1C2=CC=C(Br)C=C2C=3C=C(Br)C=CC13 |
| Nombre IUPAC | 3,6-dibromofluoren-9-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 337.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.8785 |