Learn More
3,6-dibromo-9H-carbazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Dibromo-9H-carbazole |
| CAS | 6825-20-3 |
| Fórmula molecular | C12H7Br2N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,6-Dibromocarbazole, NSC 121206 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7Br2N/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6,15H |
| SMILES | BrC1=CC=C2C(C(C=C(Br)C=C3)=C3N2)=C1 |
| Nombre IUPAC | 3,6-dibromo-9H-carbazol |
| Peso molecular (g/mol) | 325 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.89 |