Learn More
3,6-Dibromo-2-cloropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362879 1 g 1 g
15443767 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27738.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 942206-18-0
Fórmula molecular C5H2Br2ClN
Peso molecular (g/mol) 271.336
Número MDL MFCD09037464
Clave InChI CVZSNXGMWIGPBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3,6-dibromopyridine, 3,6-dibromo-2-chloro-pyridine
PubChem CID 42553063
Nombre IUPAC 3,6-dibromo-2-cloropiridina
SMILES C1=CC(=NC(=C1Br)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Dibromo-2-chloropyridine
Punto de fusión 84°C to 86°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.34
Porcentaje de pureza 95%