Learn More
3,6-diamino-9(10H)-acridona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Diamino-9(10H)-acridone |
| CAS | 42832-87-1 |
| Fórmula molecular | C13 H11 N3 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 9(10H)-Acridinone, 3,6-diamino-, 9-Acridanone, 3,6-diamino- (6CI), 3,6-Diamino-9(10H)-acridinone, 3,6-Diamino-9-acridone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11N3O/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)17/h1-6H,14-15H2,(H,16,17) |
| SMILES | Nc1ccc2C(=O)c3ccc(N)cc3Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 3,6-diamino-10H-acridin-9-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 225.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0902 |