Learn More
3,6-Di-terc-butilfluoreno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Di-tert-butylfluorene |
| Punto de fusión | 79°C to 82°C |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3,6-di-tert-butylfluorene, 3,6-di-tert-butyl-9 h-fluorene, acmc-1 atta, 3,6-di-t-butylfluorene, 3,6-di-tert-butyl-fluorene, 3,6-bis tert-butyl fluorene |
| Nombre IUPAC | 3,6-diterc-butil-9H-fluoreno |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.44 |
| Porcentaje de pureza | 98% |