Learn More
3,6-Di-terc-butilfluoreno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486886 5 g 5 g
11476886 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23996.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 58775-07-8 | C21H26 | 278.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58775-07-8
Fórmula molecular C21H26
Peso molecular (g/mol) 278.44
Número MDL MFCD02683109
Clave InChI IWUHFBNEZZKUEY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11140437
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(CC3=C2C=C(C=C3)C(C)(C)C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Di-tert-butylfluorene
Punto de fusión 79°C to 82°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,6-di-tert-butylfluorene, 3,6-di-tert-butyl-9h-fluorene, acmc-1atta, 3,6-di-t-butylfluorene, 3,6-di-tert-butyl-fluorene, 3,6-bis tert-butyl fluorene
Nombre IUPAC 3,6-di-terc-butil-9H-fluoreno
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.44
Porcentaje de pureza 98%