Learn More
3,6-Di-2-piridil-1,2,4,5-tetrazina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410358 1 g 1 g
15420358 5 g 5 g
15430358 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53484.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1671-87-0 | C12H8N6 | 236.24 g/mol
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine may be used in the preparation of mononuclear, cyclic tetranuclear, and 1-D helical-chain Cu(II) complexes, via metal-assisted hydrolysis. It also may be used in the synthesis of novel cyclic tetranuclear ZnII complex and synthesis of substituted 3,6-di(2-pyridyl)pyridazines, via inverse electron demand Diels Alder reaction with alkenes or alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,6-di-2-piridil-1,2,4,5-tetrazina puede usarse en la preparación de complejos mononucleares, tetranucleares cíclicos, así como 1-D cadena helicoidal Cu(II), vía hidrólisis asistida por metales. También puede utilizarse en la síntesis del nuevo complejo cíclico tetranuclear ZnII y en la síntesis de 3,6-di(2-piridil)piridazinas sustituidas, mediante reacción inversa de Diels Alder con demanda de electrones con alquenos o alquinos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1671-87-0
Fórmula molecular C12H8N6
Peso molecular (g/mol) 236.24
Número MDL MFCD00121717
Clave InChI JFBIRMIEJBPDTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,6-di pyridin-2-yl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di 2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di-2-pyridinyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-bis 2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, bis pyridin-2-yl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-bis 2-pyridinyl-1,2,4,5-tetrazine, bptz, acmc-209dvt, 3,6-di-2-pyridyl-s-tetrazine
PubChem CID 315109
Nombre IUPAC 3,6-dipiridina-2-il-1,2,4,5-tetrazina
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=NN=C(N=N1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine
Punto de fusión 225°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.24
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Crystalline Powder