Learn More
3,6-Ciclopropileno-Delta4-anhídrido tetrahidroftálico, TRC
Código de producto. 30363833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363833 100 mg 100 miligramos
30362162 50 mg 50 miligramos
30358182 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC988988100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 944-41-2
Fórmula molecular C11H10O3
Peso molecular (g/mol) 190.2
Sinónimo rel-(3aR,4R,4aR,5aS,6S,6aS)-3a,4,4a,5,5a,6-Hexahydro-4,6-etheno-1H-cycloprop[f]isobenzofuran-1,3(3aH)-dione, Tricyclo[3.2.2.02,4]non-8-ene-6,7-dicarboxylic Anhydride Stereoisomer, (3aalpha,4beta,4aalpha,5aalpha,6beta,6aalpha)-4,4a,5,5a,6,6a-Hexahydro-4,6-etheno-1H-cycloprop[f]isobenzofuran-1,3(3aH)-dione
Nombre IUPAC (1S,2S,6R,7R,8R,10S)-4-oxtetraciclo[5.3.2.02,6.08,10]dodec-11-ene-3,5-dione
SMILES O=C1OC(=O)[C@H]2[C@H]3C=C[C@H]([C@@H]4C[C@H]34)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Cyclopropylene-delta4-tetrahydrophthalic Anhydride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O3/c12-10-8-4-1-2-5(7-3-6(4)7)9(8)11(13)14-10/h1-2,4-9H,3H2/t4-,5+,6+,7-,8-,9+
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.063