Learn More
3,6-bis(hidroximetil)-2,5-piperazindiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Bis(hydroxymethyl)-2,5-piperazinedione |
| CAS | 5625-41-2 |
| Fórmula molecular | C6H10N2O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,6-Bis(hydroxymethyl)piperazine-2,5-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N2O4/c9-1-3-5(11)8-4(2-10)6(12)7-3/h3-4,9-10H,1-2H2,(H,7,12)(H,8,11) |
| SMILES | O=C1C(CO)NC(C(CO)N1)=O |
| Nombre IUPAC | 3,6-bis(hidroximetil)piperazina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 174.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0641 |