Learn More
3,6-bis(4-clorofenil)pirrolo[3,4-c]pirrol-1,4(2H,5H)-diona (grado técnico), TRC
Código de producto. 30359866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30359866 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30359866 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC375433250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Bis(4-chlorophenyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione
CAS 84632-65-5
Fórmula molecular C18H10Cl2N2O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3,6-Bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 1,4-Bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione, 1,4-Diketo-3,6-bis(4-chlorophenyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole, 1,4-Diketo-3,6-di(4-chlorophenyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole, 3,6-Bis(4-chlorophenyl)-1,4-diketopyrrolo[3,4-c]pyrrole, 3,6-Bis(4-chlorophenyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione, BK-CF, C.I. 56110, C.I. PR 254, C.I. Pigment Red 254, CFP-FF 449R, Chromofine Red 6156, Chromofine Red 6156EC, Cinilex DPP Red SR 1C, Cinilex DPP Red SR 2P, Cinilex DPP Red ST, Cromophtal DPP Red, Cromophtal DPP Red BO, Cromophtal DPP Red BOC, Cromophtal DPP Red BP, Cromophtal DPP Red BP-P, Cromophtal DPP Red RP, Cromophtal Red 2028, Cromophtal Red 2030, Cromophtal Red B-CF, Cromophtal Red BP, Cromophtal Red DPP, DDP Red SR 1C, DPP Red BO, DPP Red BOC, DPP Red BTR, DPP Red SR 2P, DPP Red ST, DPP-BO, Eupolen PE Red 34-3001, Fastogen Super Red 254-226-0200, Fuji Fast Red 8800, Fuji Red 8800, Hostaperm Red D 2B-COF-LV3781, Hostaperm Red D 2B-COFO1, Hostaperm Red D 3G70, Hostaperm Red D 3G70EDS, Hostaperm Red D 3G70EDW, Irgaphor BK-CF, Irgaphor BT-CF, Irgaphor Red 2030, Irgaphor Red B-CF, Irgaphor Red BK-CF, Irgaphor Red BT-CF, Irgaphor Red S 3610CF, Irgazin DPP Red 2030, Irgazin DPP Red BO, Irgazin DPP Red BOX, Irgazin DPP Red BP, Irgazin DPP Red BTR, Irgazin RED L 3837HD, Irgazin Red 2030, Irgazin Red 3630, Irgazin Red BO, Irgazin Red BOX, Irgazin Red D 3656HD, Irgazin Red DPP-BO, Irgazin Red K 3842, Irgazin Red L 3660HD, Irgazin Red L 3670HD, Lionogen Red LX 8318, Luconyl NG Red 3860, Microlen DPP RED BP, Microlith DPP Red B-K, PR 254, PV Fast Red D 3G, Pigment Red 254, RT 107, Red BT-CF, Versal Red DP 3G, Vynamon Red 325401, Xfast Red 3860, Xianlite Red EI 3333
Fórmula InChI InChI=1S/C18H10Cl2N2O2/c19-11-5-1-9(2-6-11)15-13-14(18(24)21-15)16(22-17(13)23)10-3-7-12(20)8-4-10/h1-8,21,24H
SMILES ClC1=CC=C(C2=C3C(C(N2)=O)=C(NC3=O)C4=CC=C(Cl)C=C4)C=C1
Nombre IUPAC 1,4-bis(4-clorofenil)-3-hidroxi-2H-pirrolo[3,4-c]pirrol-6-ona
Peso molecular (g/mol) 357.19