Learn More
3,6-Bis(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)-1,2,4,5-tetrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Bis(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1,2,4,5-tetrazine |
| CAS | 30169-25-6 |
| Fórmula molecular | C28 H38 O19 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,6-Bis(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)-s-tetrazine, 3,6-Bis(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-Bis(3',5'-dimethylpyrazol-1'-yl)-1,2,4,5-tetrazine, Bis[3,5-(dimethylpyrazolyl)]-1,2,4,5-tetrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21-,22-,23?,24?,25?,26?,27+,28-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC1O[C@@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)[C@H]1O[C@@H]2OC(COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C2OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(3S,6S)-4,5,6-triacetiloxi-3-[(2S,5S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 678.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 678.201 |