Learn More
3,6-bis[2-(4-piridinil)etenil]-9H-carbazol, TRC
Código de producto. 30336440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30336440 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30336440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB419125250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3,6-Bis[2-(4-pyridinyl)ethenyl]-9H-carbazole
CAS 846042-18-0
Fórmula molecular C26H19N3
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H19N3/c1(19-9-13-27-14-10-19)3-21-5-7-25-23(17-21)24-18-22(6-8-26(24)29-25)4-2-20-11-15-28-16-12-20/h1-18,29H
SMILES C(=C\c1ccc2[nH]c3ccc(\C=C\c4ccncc4)cc3c2c1)/c5ccncc5
Nombre IUPAC 3,6-bis(2-piridin-4-iletenil)-9H-carbazol
Peso molecular (g/mol) 373.45
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.