Learn More
3,6-bis[2-(4-piridinil)etenil]-9H-carbazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Bis[2-(4-pyridinyl)ethenyl]-9H-carbazole |
| CAS | 846042-18-0 |
| Fórmula molecular | C26H19N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H19N3/c1(19-9-13-27-14-10-19)3-21-5-7-25-23(17-21)24-18-22(6-8-26(24)29-25)4-2-20-11-15-28-16-12-20/h1-18,29H |
| SMILES | C(=C\c1ccc2[nH]c3ccc(\C=C\c4ccncc4)cc3c2c1)/c5ccncc5 |
| Nombre IUPAC | 3,6-bis(2-piridin-4-iletenil)-9H-carbazol |
| Peso molecular (g/mol) | 373.45 |