Learn More
3,6-Anhidro-D-glucitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Anhydro-D-glucitol |
| CAS | 53648-56-9 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3,6-Anhydro-D-sorbitol, 3,6-Sorbitan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O5/c7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 164.156 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.068 |