Learn More
3,6,9-Trioxabaundecano-1,11-diil-bismetanoetiosulfonato, TRC
Código de producto. 30457135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457135 10 mg 10 miligramos
30456284 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30457135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT80650010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 212262-02-7
Fórmula molecular C9 H20 O8 S2
Peso molecular (g/mol) 320.38
Nombre IUPAC 2-[2-[2-(2-metilsulfoniletoxi)etoxi]etoxi]etanosulfónico
SMILES CS(=O)(=O)CCOCCOCCOCCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diyl-bismethanethiosulfonate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20O8S2/c1-18(10,11)8-6-16-4-2-15-3-5-17-7-9-19(12,13)14/h2-9H2,1H3,(H,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.06