Learn More
3,6,9-trioxaeicos-19-en-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6,9-Trioxaeicos-19-en-1-ol |
| CAS | 130727-45-6 |
| Fórmula molecular | C17 H34 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H34O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-19-14-16-21-17-15-20-13-11-18/h2,18H,1,3-17H2 |
| SMILES | OCCOCCOCCOCCCCCCCCCC=C |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2-undec-10-enoxietoxi)etoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 302.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.2457 |