Learn More
3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoxonano, solución al 41 % solución en mineral aromático libre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10718732 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10718732 100 g 100 GR
10534521 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10718732 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349941000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Iniciadores radicales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane
Color Sin designar
Nombre de nota 41% Solution in Aromatic Free Min. Spirit
CAS 24748-23-0, 78-93-3
% mín. CAS 40.0, 58.0
% máx. CAS 42.0, 60.0
Punto de fusión <10.0°C
Fórmula molecular C12H24O6
Número MDL MFCD02685709
Densidad 0.8750g/mL
Sinónimo unii-j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl, j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-aqhstmncsa-n, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-zsbigdgjsa-n, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 3,6,9-trimethyl, 3,6,9-triethyl, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane sol.in arom.free min.spirit
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Clave InChI KVWLLOIEGKLBPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1(OOC(OOC(OO1)(C)CC)(C)CC)C
Nombre IUPAC 3,6,9-trietilo-3,6,9-trimetilo-1,2,4,5,7,8-hexaoxonano
Peso molecular (g/mol) 264.318
PubChem CID 2734078
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.32
Porcentaje de pureza 7.3 to 7.6% (total active oxygen)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 0.875
Viscosidad 5 mPa.s (20°C)
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 74°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, 41% solution in aromatic free mineral spirit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Peróxido orgánico Tipo C y D
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P370+P380+P375-En caso de incendio: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.