Learn More
3,6,9,17,20,23-hexaoxatriciclo[23.3.1.1]triaconta-1(29),11,13,15(30),25,27-hexaeno-2,10,16,24-tetrona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6,9,17,20,23-Hexaoxatricyclo[23.3.1.1]triaconta-1(29),11,13,15(30),25,27-hexaene-2,10,16,24-tetrone |
| CAS | 94693-55-7 |
| Fórmula molecular | C24 H24 O10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H24O10/c25-21-17-3-1-4-18(15-17)22(26)32-12-8-30-10-14-34-24(28)20-6-2-5-19(16-20)23(27)33-13-9-29-7-11-31-21/h1-6,15-16H,7-14H2 |
| SMILES | O=C(OCCOCCOC1=O)C2=CC=CC(C(OCCOCCOC(C3=CC1=CC=C3)=O)=O)=C2 |
| Nombre IUPAC | 3,6,9,17,20,23-hexaoxatriciclo[23.3.1.111,15]triaconta-1(28),11,13,15(30),25(29),26-hexaeno-2,10,16,24-tetrona |
| Peso molecular (g/mol) | 472.441 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.137 |