Learn More
3,6,9,17,20,23-hexaoxatriciclo[23.3.1.1]triaconta-1(29),11,13,15(30),25,27-hexaeno-2,10,16,24-tetrona, TRC
Código de producto. 30389963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30389963 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30389963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH37377010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3,6,9,17,20,23-Hexaoxatricyclo[23.3.1.1]triaconta-1(29),11,13,15(30),25,27-hexaene-2,10,16,24-tetrone
CAS 94693-55-7
Fórmula molecular C24 H24 O10
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H24O10/c25-21-17-3-1-4-18(15-17)22(26)32-12-8-30-10-14-34-24(28)20-6-2-5-19(16-20)23(27)33-13-9-29-7-11-31-21/h1-6,15-16H,7-14H2
SMILES O=C(OCCOCCOC1=O)C2=CC=CC(C(OCCOCCOC(C3=CC1=CC=C3)=O)=O)=C2
Nombre IUPAC 3,6,9,17,20,23-hexaoxatriciclo[23.3.1.111,15]triaconta-1(28),11,13,15(30),25(29),26-hexaeno-2,10,16,24-tetrona
Peso molecular (g/mol) 472.441
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.137
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.