Learn More
3,6,9,16,19,22-hexaoxabiciclo[22.3.1]octacosa-1(28),24,26-trieno-2,10,15,23-tetrona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6,9,16,19,22-Hexaoxabicyclo[22.3.1]octacosa-1(28),24,26-triene-2,10,15,23-tetrone |
| CAS | 1394013-66-1 |
| Fórmula molecular | C22 H28 O10 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,6,9,16,19,22-hexaoxa-1(1,3)-benzenacyclotricosaphane-2,10,15,23-tetraone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28O10/c23-19-6-1-2-7-20(24)30-13-9-28-11-15-32-22(26)18-5-3-4-17(16-18)21(25)31-14-10-27-8-12-29-19/h3-5,16H,1-2,6-15H2 |
| SMILES | O=C1OCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCCOC(=O)C=2C=CC=C1C2 |
| Nombre IUPAC | 3,6,9,16,19,22-hexaoxabiciclo[22.3.1]octacosa-1(27),24(28),25-trieno-2,10,15,23-tetrona |
| Peso molecular (g/mol) | 452.452 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.168 |