Learn More
Cloruro de 3-(6,7-dihidro-1-metil-7-oxo-3-propil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-5-il)-4-propoxibencenosulfonilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxybenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 139756-24-4 |
| Fórmula molecular | C18H21ClN4O4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-(5-Chlorosulfonyl-2-propoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazole[4,3-d]pyrimidin-7-one, Benzenesulfonyl 1H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine Chloride Deriv., 3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxy-benzenesulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21ClN4O4S/c1-4-6-13-15-16(23(3)22-13)18(24)21-17(20-15)12-10-11(28(19,25)26)7-8-14(12)27-9-5-2/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H,20,21,24) |
| SMILES | CCCOc1ccc(cc1C2=NC(=O)c3c(N2)c(CCC)nn3C)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 3-(1-metil-7-oxo-3-propil-4H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-5-il)-4-propoxibencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 424.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 424.0972 |