Learn More
3-(6,7-Dihidro-1-metil-7-oxo-3-propil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-5-il)-4-etoxi-etil éster Ácido benzenosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy-ethyl ester Benzenesulfonic acid |
| CAS | 1971915-89-5 |
| Fórmula molecular | C19H24N4O5S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzenesulfonic acid, 3-(6,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy-, ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N4O5S/c1-5-8-14-16-17(23(4)22-14)19(24)21-18(20-16)13-11-12(29(25,26)28-7-3)9-10-15(13)27-6-2/h9-11H,5-8H2,1-4H3,(H,20,21,24) |
| SMILES | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | Etil 4-etoxi-3-(1-metil-7-oxo-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-5-il)benzenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 420.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.1467 |