Learn More
3-(5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina (Depramina; 10,11-Dehidroimipramina), Mikromol™
Descripción
3-(5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina (Depramina; 10,11-Dehidroimipramina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine (Depramine; 10,11-Dehydroimipramine) |
| CAS | 303-54-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine (Depramine; 10,11-Dehydroimipramine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H22 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Imipramine Hydrochloride Imp. B (EP), Imipramine Imp. B (EP), Depramine, 3-(5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine, 10,11-Dehydroimipramine, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, N,N-dimethyl-, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-[3-(dimethylamino)propyl]- (6CI,7CI,8CI), N,N-Dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepine, Balipramine, G 31406, GP 31406, Imipramine Hydrochloride Impurity B, Imipramine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21/h3-6,8-13H,7,14-15H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-benzo[b][1]benzazepin-11-il-N,N-dimetilpropan-1-amina |
| Mostrar más |