Learn More
Clorhidrato de 3-(5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-ilideno)-N-metilpropan-1-amina (clorhidrato de norciclobenzaprina), Mikromol™
Código de producto. 30040438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30040438 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30040438 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0079.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 3-(5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-ilideno)-N-metilpropan-1-amina (clorhidrato de norciclobenzaprina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylcyclobenzaprine HCl
CAS 438-59-5
Nombres de analitos o componentes N-Desmethylcyclobenzaprine HCl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H19 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Nortriptyline Hydrochloride Imp. B (EP), Nortriptyline Imp. B (EP), Cyclobenzaprine USP Related Compound B, Cyclobenzaprine USP RC B, 3-(5H-Dibenzo-[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Norcyclobenzaprine Hydrochloride, Cyclobenzaprine Related Compound B as Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Nortriptyline Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-13,20H,6,14H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]anuleno-11-iliden)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 297.82
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1284 g/mol