Learn More
3,5-Fosfato de xilenol, TRC
Código de producto. 30449310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449310 10 g 10 g
30451791 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30449310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX74955010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25653-16-1
Fórmula molecular C24H27O4P
Peso molecular (g/mol) 410.44
Sinónimo Tri-3,5-xylyl Phosphate, Phenol, 3,5-dimethyl-, 1,1',1' '-phosphate, 3,5-Xylenol, phosphate (3:1) (8CI), 3,5-Xylyl phosphate ((C8H9O)3PO) (6CI), 3,5-Xylyl phosphate (7CI), Phenol, 3,5-dimethyl-, phosphate (3:1) (9CI), NSC 66515, Tri-3,5-xylenyl phosphate, Tri-3,5-xylyl phosphate, Tris(3,5-dimethylphenyl) phosphate, Tri-3,5-xylyl phosphate, Tris(3,5-dimethylphenyl) Phosphate, 3,5-Dimethylphenol 1,1',1' '-Phosphate, 3,5-Dimethylphenol Phosphate (3:1)
Nombre IUPAC Tris(3,5-dimetilfenilo) fosfato
SMILES Cc1cc(C)cc(OP(=O)(Oc2cc(C)cc(C)c2)Oc3cc(C)cc(C)c3)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Xylenol Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27O4P/c1-16-7-17(2)11-22(10-16)26-29(25,27-23-12-18(3)8-19(4)13-23)28-24-14-20(5)9-21(6)15-24/h7-15H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.1647
Porcentaje de pureza >95%