Learn More
3-[5-(Trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il]propan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10394362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10394362 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10445492 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10394362 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB05684DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175135-15-6
Fórmula molecular C11H11F3N2O
Peso molecular (g/mol) 244.217
Número MDL MFCD00067735
Clave InChI FDRMNTVCDKSRNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-5-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxy-1-propyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 3-5-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxy-n-propyl-5-trifluoromethyl-benzimidazole, 3-6-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxypropyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 2-3-hydroxy-n-propyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 2-3-hydroxypropyl-5-trifluoromethyl-1h-benzimidazole, 3-6-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-2-yl propan-1-ol
PubChem CID 2775098
Nombre IUPAC 3-[6-(trifluorometil)-1H-benzimidazol-2-il]propan-1-ol
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)NC(=N2)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl]propan-1-ol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.21
Porcentaje de pureza 97%