Learn More
Ácido 3,5-seco-A-norestran-3-oico 17Beta-hidroxi-5-oxo-benzoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Seco-A-norestran-3-oic Acid 17beta-Hydroxy-5-oxo-benzoate |
| CAS | 122426-44-2 |
| Fórmula molecular | C24H30O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3S,3aS,5aS,6R,9aR,9bS)-3-(Benzoyloxy)dodecahydro-3a-methyl-7-oxo-1H-benz[e]indene-6-propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O5/c1-24-14-13-16-17(7-10-20(25)18(16)8-12-22(26)27)19(24)9-11-21(24)29-23(28)15-5-3-2-4-6-15/h2-6,16-19,21H,7-14H2,1H3,(H,26,27)/t16-,17+,18+,19-,21-,24-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC(=O)[C@@H]3CCC(=O)O)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[(3S,3aS,5aS,6R,9aR,9bS)-3-benzoiloxi-3a-metil-7-oxo-2,3,4,5,5a,6,8,9,9a,9b-decahidro-1H-ciclopenta[a]naftalen-6-il]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 398.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.2093 |