Learn More
Ácido 3,5-Piridinedicarboxílico, TRC
Código de producto. 30423537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423537 50 g 50 g
30415968 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423537 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99162050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 499-81-0
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Sinónimo Dinicotinic Acid, 3,5-Pyridinedicarboxylate, 5-Carboxynicotinic Acid, NSC 6497
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-3,5
SMILES OC(=O)c1cncc(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Pyridinedicarboxylic Acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-5(7(11)12)3-8-2-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0219