Learn More
Ácido 3,5-Piridinedicarboxílico, TRC
Product Code. 30415968
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Unit Size:
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30415968 10 g -
30423537 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30415968 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP99162010G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 499-81-0
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Sinónimo Dinicotinic Acid, 3,5-Pyridinedicarboxylate, 5-Carboxynicotinic Acid, NSC 6497
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-3,5
SMILES OC(=O)c1cncc(c1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,5-Pyridinedicarboxylic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-5(7(11)12)3-8-2-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0219