Learn More
Monohidrato de ácido 3,5-pirazoldicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pakningsstørrelse:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase Pakningsstørrelse
10245280 5 g Frasco de vidrio 5 g
10697482 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10245280 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131750050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 303180-11-2 | C5H4N2O4·H2O | 174.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 303180-11-2
Fórmula molecular C5H4N2O4·H2O
Peso molecular (g/mol) 174.11
Número MDL MFCD00149323
Clave InChI GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-pyrazoledicarboxylic acid, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, 3,5-pyrazol dicarboxylic acid, 3,5-pyrazole dicarboxylic acid, zlchem 726, 3,5-dicarboxypyrazole, acmc-20a0hc, ksc223c6j, 3,5-pyrazole-dicarboxylic acid
PubChem CID 76559
SMILES O.OC(=O)C1=CC(=NN1)C(O)=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3, 5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 292°C to 295°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 25, 162
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC hidrato de ácido 1H-pirazol-3,5-dicarboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.