Learn More
3(5)-Fenil-1H-pirazol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10572841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10572841 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10559623 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10572841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296030025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2458-26-6 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2458-26-6
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.18
Número MDL MFCD00159654
Clave InChI OEDUIFSDODUDRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenyl-1h-pyrazole, 3-phenylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-phenyl, pyrazole, 3-phenyl, 3-benzylpyrazole, 3-phenylpyrazol, phenylpyrazole, 3-phenyl-2h-pyrazole, chembl38876, 5-phenylpyrazole
PubChem CID 17155
Nombre IUPAC 5-fenil-1H-pirazol
SMILES N1N=CC=C1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3(5)-Phenyl-1H-pyrazole
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 75.0°C to 77.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Beilstein 23,177
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: halogenated solvents,alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3(5)-Phenyl-1H-pyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.