Learn More
Ácido 3-(5-nitro-2-tiofeno)acrílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(5-Nitro-2-thiophene)acrylic Acid |
| CAS | 17163-22-3 |
| Fórmula molecular | C7H5NO4S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Nitro-2-thiopheneacrylic Acid, 3-(5-Nitro-2-thienyl)-2-propenoic Acid, NSC 178900 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO4S/c9-7(10)4-2-5-1-3-6(13-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)/b4-2+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccc(s1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-(5-nitrotiofen-2-il)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 199.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.9939 |